Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser, mit Drahtgewebe, nach ISO
189.00 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Analysesieb |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
Material | Stainless Steel |
Enthält | Zertifikat zur Regelkonformität |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15108968
|
RETSCH
60.331.000063 |
63 μm |
189.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Je 1 | |
ISO 3310/1 | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Stainless Steel |
Analysesieb | |
Stainless Steel | |
50mm | |
200 mm | |
Stainless Steel |