Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203 mm Durchmesser, mit elektrogeformter Siebfolie
3165.00 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Analysesieb |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/3 |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Luftstrahlsiebmaschine AS200 Jet |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11974412
|
RETSCH
60.142.000016 |
16 μm |
3165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11964412
|
RETSCH
60.142.000010 |
10 μm |
3165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Je 1 | |
ISO 3310/3 | |
Luftstrahlsiebmaschine AS200 Jet | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
25mm | |
203mm | |
Edelstahl |