Learn More
Jenway™ 230 V-Netzteil, EU-Stecker
Kann mit allen Echem Arbeitstischmodellen verwendet werden
Marke:  Jenway™ 99956-01
26.47 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11470509
  • 30.50 € / 1 Stück
Neue Deals für sauberes Wasser
Aktionscode 24139 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Beschreibung
  • 230V
  • EU-Stecker
  • Zur Verwendung mit allen Arbeitstischmodellen
Spezifikation
Spezifikation
Netzteil, EU-Stecker
230 V