Learn More
BRAND™ 24-well PCR-Platten, PP, ohne Rahmen (VE=40Stck.)
GREENER_CHOICE
Besonders dünne und gleichmäßige Wandstärken ermöglichen eine optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten. Glatte Wellenoberflächen minimieren die Bindung von Enzymen und Nukleinsäuren an die Oberfläche, sodass die Reaktion vollständig ablaufen kann.
Marke:  BRAND™ 781411
71.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10765004
  • 81.45 € / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Polypropylen, 0,2-ml-Wells, ohne Rand
  • Frei von DNase, DNA, RNase und Endotoxinen
  • Die verstärkte obere Platte hält die PCR-Platte auch beim Erhitzen flach und erleichtert so die Verwendung in automatisierten Systemen wie Pipettierrobotern
  • Die Kanten der Wells sind so geformt, dass sie vor Kreuzkontamination geschützt sind und eine zuverlässige Abdichtung mit auf die Platten abgestimmter Dichtungsfolie bieten
  • Reduzieren Sie die Materialkosten und ermöglichen Sie die Arbeit an einer kompakten PCR-Platte auch bei kleinen Probendurchsätzen
  • Das ultradünnwandige PCR-Plattendesign ermöglicht eine konstante, schnelle und präzise Wärmeübertragung
  • Der glatte Gefäßinnenraum minimiert die Bindung von Enzymen und Nukleinsäure an die Wände
  • Die erhöhten Dichtlippen der Wells schützen vor Kreuzkontamination und ermöglichen eine zuverlässige Abdichtung mit der auf die Platten zugeschnittenen Dichtungsmatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
No Barcode
RNase, DNase, DNA-frei
Mit Deckel
Autoklavierbar
Single-use
Thermal Cyclers
Polypropylen
24
Non-treated
Ja
40
Untreated
Standard
4 x 6
Durchsichtig
PCR 24-well plate
Non-skirted
0.2 mL
Steril
Conical Bottom (V-well)
PCR