Learn More
3-(1-Naphthyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421039
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881913-20-8
Summenformel C16H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.088
MDL-Nummer MFCD11045054
InChI-Schlüssel HFXYUCJLQZCNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-naphthalen-1-yl phenyl boronic acid, 3-naphthalen-1-yl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl benzeneboronic acid, boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl, 3-1-naphthyl phenyl boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl-boronic acid
PubChem CID 58881077
IUPAC-Name (3-Naphthalen-1-ylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 18694809
Formelmasse 248.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver