Learn More
3-(1-Naphthyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Beilstein | 18694809 |
Formelmasse | 248.09 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |