Learn More
3-(2,2,2-Trifluorethoxy)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499897
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 850593-08-7 | C8H8BF3O3 | 219.954 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850593-08-7
Summenformel C8H8BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 219.954
MDL-Nummer MFCD07363846
InChI-Schlüssel SZLRKQKOUYNFDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 3-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 3-2,2,2-trifluoroethoxy benzeneboronic acid, boronic acid,b-3-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl, 1-2,2,2-trifluoro-ethoxy-benzene-3-boronic acid, acmc-209q3j, 3-trifluoroethoxyphenylboronic acid, 3-2,2,2-trifluoroethoxyl phenylboronic acid
PubChem CID 43145319
IUPAC-Name [3-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)OCC(F)(F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Menge 1 g
Formelmasse 219.95
Reinheit (%) 97%