Learn More
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033640
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 46196-54-7 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 46196-54-7
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.247
MDL-Nummer MFCD08060984
InChI-Schlüssel MIVMFYNEGPHLSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methylphenoxy pyrrolidine, 3-o-tolyloxy pyrrolidine, 3-o-tolyloxy-pyrrolidine, acmc-1bmts, 3-o-tolyloxy ;pyrrolidine
PubChem CID 18337163
IUPAC-Name 3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidin
SMILES CC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine
Menge 250 mg
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 95%