Learn More
(3,3,3-Trifluorpropyl)trichlrosilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
51.76 € - 142.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 592-09-6
Summenformel C3H4Cl3F3Si
Molekulargewicht (g/mol) 231.50
MDL-Nummer MFCD00013602
InChI-Schlüssel WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl trichlorosilane, silane, trichloro 3,3,3-trifluoropropyl, 3,3,3-trifluoropropyltrichlorosilane, acmc-20ajez, cf3ch2ch2sicl3, silane, trichloro trifluoropropyl, 3,3,3-trifluropropyltrichlorosiline, trichloro 3,3,3-trifluoropropyl silane #
PubChem CID 68963
IUPAC-Name Trichlor(3,3,3-trifluorpropyl)silan
SMILES FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11329315
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16670.06
5 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11339315
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16670.14
25 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane is used for the production of fluoro silicones liquids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3,3,3-Trifluorpropyl)Trichlorsilan wird für die Herstellung von flüssigen Fluorsilikonen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
592-09-6
231.50
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
68963
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
C3H4Cl3F3Si
MFCD00013602
trichloro 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl trichlorosilane, silane, trichloro 3,3,3-trifluoropropyl, 3,3,3-trifluoropropyltrichlorosilane, acmc-20ajez, cf3ch2ch2sicl3, silane, trichloro trifluoropropyl, 3,3,3-trifluropropyltrichlorosiline, trichloro 3,3,3-trifluoropropyl silane #
Trichlor(3,3,3-trifluorpropyl)silan
Spezifikation
113°C to 114°C
592-09-6
CF3CH2CH2SiCl3
UN2985
15°C (59°F)
Reacts with water.
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
231.50
231.51
1.386
1.395
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane
C3H4Cl3F3Si
MFCD00013602
1748876
trichloro 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl trichlorosilane, silane, trichloro 3,3,3-trifluoropropyl, 3,3,3-trifluoropropyltrichlorosilane, acmc-20ajez, cf3ch2ch2sicl3, silane, trichloro trifluoropropyl, 3,3,3-trifluropropyltrichlorosiline, trichloro 3,3,3-trifluoropropyl silane #
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
Trichlor(3,3,3-trifluorpropyl)silan
68963
97%
Moisture sensitive
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225-H314-H318
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:CHLORSILANE, ENTZÜNDBAR, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 209-744-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen