Learn More
3,3',5-Triiod-L-thyronin Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405579
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
L-3,3',5-Triiodothyronine, Sodium Salt is shown to stimulate respiratory activity at the mitochondrial level. T3 is a thyroid hormone that increases rates of proteins synthesis, stimulates the breakdown of cholesterol, and effects embryonic development. In cell culture, T3 regulates cell differentiation and protein expression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-3,3′,5-Triiodhyronin, Natriumsalz regt die Atmungsaktivität auf mitochondrialer Ebene an. T3 ist ein Schilddrüsenhormon, das die Proteinsynthese erhöht, den Cholesterinabbau anregt und die embryonale Entwicklung beeinflusst. In der Zellkultur reguliert T3 die Zelldifferenzierung und Proteinexpression.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar. Löslich in Dimethylsulfoxid, Methanol, Natriumhydroxid und Ethanol. Praktisch unlöslich in den meisten anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55-06-1
Summenformel C15H11I3NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 672.959
MDL-Nummer MFCD00002594
InChI-Schlüssel SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Synonym liothyronine sodium, cytomel, triostat, tertroxin, 3,3',5-triiodo-l-thyronine sodium salt, basoprocin, ibiothyron, cynomel, cytomel sodium, triiodothyronine sodium
PubChem CID 23666110
ChEBI CHEBI:6484
IUPAC-Name Natrium;(2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propanoat
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)[O-])N)I)I)O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodium salt
Schmelzpunkt 205°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 1 g
Beilstein 8179867
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5510
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water. Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,sodium hydroxide and ethanol. Practically insoluble in most other organic solvents.
Formelmasse 672.96
Physikalische Form Pulver