Learn More
3-(3-Bromophenoxy)-N,N-Dimethylpropylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3527246
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 912569-57-4
Summenformel C11H16BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 258.159
MDL-Nummer MFCD03718729
InChI-Schlüssel FMYWALTVPROHIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-3-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-3-bromophenoxy propyl dimethylamine
PubChem CID 2183561
IUPAC-Name 3-(3-Bromphenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amin
SMILES CN(C)CCCOC1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 258.16
Reinheit (%) 97%