Learn More
3-(3-Methylphenyl)-3-oxopropannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10292492
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 53882-81-8
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.188
MDL-Nummer MFCD00067922
InChI-Schlüssel IVLKDYOTZMFMLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzoylacetonitrile, 3-3-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, 3-toluoylacetonitrile, m-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-m-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-m-tolylpropanenitrile, pubchem12073, maybridge1_004502, acmc-1alb6, 3-m-tolyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 143105
IUPAC-Name 3-(3-Methylphenyl)-3-Oxopropanenitril
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4C(O)CH2CN
Menge 10 g
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%