Learn More
3-(4-Bromphenyl)-4-(3,4-dichlorphenyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7040832
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421261-47-3
Summenformel C15H10BrCl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 383.07
MDL-Nummer MFCD22683144
InChI-Schlüssel YHMKSEQFQPFOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazole
PubChem CID 97030413
IUPAC-Name 3-(4-Bromphenyl)-4-(3,4-dichlorphenyl)-5-methyl-1,2,4-triazol
SMILES CC1=NN=C(N1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)C3=CC=C(C=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Bromophenyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole
Menge 100 mg
Formelmasse 383.07
Reinheit (%) 97%