Learn More
3,4-Dichlorbenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455707
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 151169-75-4 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151169-75-4
Summenformel C6H5BCl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.81
MDL-Nummer MFCD01074646
InChI-Schlüssel JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl boronic acid, 3,4-dichlorobenzeneboronic acid, 3,4-dichlorophenylboronicacid, 3,4-dichlorophenyl boranediol, 3,4-dichlorophenylbornic acid, chembl20776, 3,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dichlorophenyl, pubchem1812
PubChem CID 2734330
IUPAC-Name (3,4-Dichlorphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 270°C to 274°C
Menge 5 g
Beilstein 7369790
Formelmasse 190.82
Reinheit (%) 97%