Learn More
3',4'-Dichlorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024314
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 6582-42-9 | C9H8Cl2O | 203.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6582-42-9
Summenformel C9H8Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 203.06
MDL-Nummer MFCD00000554
InChI-Schlüssel AJUAASWQUWIMHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dichloropropiophenone, 1-3,4-dichlorophenyl propan-1-one, 1-3,4-dichlorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-3,4-dichlorophenyl, 1-propanone,1-3,4-dichlorophenyl, enamine_003892, acmc-1b5az, 3,4-dichloro propiophenone, 1-3,4-dichlorophenyl-1-propanone #
PubChem CID 599598
IUPAC-Name 1-(3,4-dichlorophenyl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',4'-Dichloropropiophenone
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Siedepunkt 136°C to 140°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Formelmasse 203.07
Reinheit (%) 98%