Learn More
3-(4-Morpholinyl)-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7040571
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 4441-30-9 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4441-30-9
Summenformel C7H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 145.202
MDL-Nummer MFCD01713533
InChI-Schlüssel VZKSLWJLGAGPIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-hydroxypropyl morpholine, 3-morpholinopropanol, 4-morpholinepropanol, 3-morpholin-4-yl propan-1-ol, 3-morpholinopropan-1-ol, 3-4-morpholinyl-1-propanol, 3-morpholin-4-yl-propan-1-ol, 3-morpholino-1-propanol, gamma-morpholinopropanol german, n-hydroxypropanylmorpholine
PubChem CID 199576
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-ylpropan-1-ol
SMILES C1COCCN1CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
Dichte 1.049
Siedepunkt 240°C to 241°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.477
Menge 1 g
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 95%