Learn More
3-(4-Morpholinyl)propiophenonhydrochlorid, +98 %
Artikelnummer. p-7027151
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1020-16-2
Summenformel C13H18ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.742
MDL-Nummer MFCD00035332
InChI-Schlüssel BEUAFINDWSQCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinopropiophenone hydrochloride, 3-4-morpholino propiophenone hydrochloride, 3-4-morpholinyl propiophenone hydrochloride, 3-morpholino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, labotest-bb lt00454997, 3-4-morpholinyl-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, 3-morpholin-4-yl-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, 3-morpholinopropiophenone hcl
PubChem CID 3083670
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-yl-1-Phenylpropan-1-on;hydrochlorid
SMILES C1COCCN1CCC(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Morpholinyl)propiophenone hydrochloride
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Menge 5 g
Beilstein 3723608
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 255.76
Reinheit (%) ≥98%