Learn More
3,5-Diamin-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511252
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1455-77-2
Summenformel C2H5N5
Molekulargewicht (g/mol) 99.09
MDL-Nummer MFCD00005233
InChI-Schlüssel PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine
PubChem CID 15078
ChEBI CHEBI:75425
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol-3,5-Diamin
SMILES C1(=NC(=NN1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diamino-1,2,4-triazole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 204°C to 208°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 26, 193
Formelmasse 99.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 3,5-Diamino-1,2,4-triazole