Learn More
3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
37.67 € - 228.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 140675-42-9 |
---|---|
Summenformel | C8H6F2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.131 |
MDL-Nummer | MFCD00042476 |
InChI-Schlüssel | MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone |
PubChem CID | 2736976 |
IUPAC-Name | 1-(3,5-Difluor-2-Hydroxyphenyl)ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11344686
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32624.03 |
1 g | N/A | ||||||
11334686
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32624.09 |
10 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
140675-42-9 | |
172.131 | |
MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N | |
2736976 | |
CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F |
C8H6F2O2 | |
MFCD00042476 | |
1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone | |
1-(3,5-Difluor-2-Hydroxyphenyl)ethanon |
Spezifikation
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone | |
105°C to 109°C | |
MFCD00042476 | |
MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3,5-Difluor-2-Hydroxyphenyl)ethanon | |
2736976 | |
97% |
140675-42-9 | |
C8H6F2O2 | |
1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone | |
CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F | |
172.131 | |
172.13 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen