Learn More
3,5-Difluorbenzylmagnesiumbromid, 0.25M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431176
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es ist eine grüne Alternative zu Tetrahydrofuran und ist in der Lage, hohe Konzentrationen von Brom-, Benzyl- und Allyl-Grignard-Reagenzien herzustellen. 2-MetHF erzeugt schnell saubere Wasserphasen-Splits ohne Emulsionen zu bilden.
Löslichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 1417985-27-3
Summenformel C7H5BrF2Mg
MDL-Nummer MFCD11113509
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 3,5-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, qpuypkpzikvhdr-uhfffaoysa-m, 3,5-difluorobenzylmagnesium bromide, 3,5-difluorobenzyl magnesium bromide, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel QAXANYLHEOPEGM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC(=CC(=C1)F)F.[Mg+2].[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 231.323
PubChem CID 73995805
Formelmasse 231.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M in 2-MeTHF
Physikalische Form Flüssigkeit