Learn More
3',6'-Dichlor-2'-fluoroacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444837
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916420-72-9
Summenformel C8H5Cl2FO
Molekulargewicht (g/mol) 207.025
MDL-Nummer MFCD09025392
InChI-Schlüssel KIPVBHCZTSPODV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',6'-dichloro-2'-fluoroacetophenone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl ethanone, ethanone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3,6-dichloro-2-fluorobenzene
PubChem CID 46737559
IUPAC-Name 1-(3,6 -Dichloro-2 -fluorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Brechungsindex 1.5325
Menge 1 g
Formelmasse 207.03
Reinheit (%) 97%