Learn More
3-Acetyl-6-brompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 139042-59-4 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
63.52 € - 243.21 €
Chemische Identifikatoren
CAS 139042-59-4
Summenformel C7H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 200.035
MDL-Nummer MFCD04974527
InChI-Schlüssel MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-bromopyridine, 1-6-bromopyridin-3-yl ethanone, 2-bromo-5-acetylpyridine, 1-6-bromo-pyridin-3-yl-ethanone, 1-6-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, 3-acetyl-6-bromopyridine, ethanone, 1-6-bromo-3-pyridinyl, 1-6-bromopyrid-3-yl ethanone, 1-6-bromo-3-pyridyl ethanone, acmc-209cij
PubChem CID 15668195
IUPAC-Name 1-(6-Brompyridin-3-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CN=C(C=C1)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15465997
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33204.03
1 g
63.52 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15475997
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33204.06
5 g
243.21 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
139042-59-4
200.035
MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
15668195
CC(=O)C1=CN=C(C=C1)Br
C7H6BrNO
MFCD04974527
5-acetyl-2-bromopyridine, 1-6-bromopyridin-3-yl ethanone, 2-bromo-5-acetylpyridine, 1-6-bromo-pyridin-3-yl-ethanone, 1-6-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, 3-acetyl-6-bromopyridine, ethanone, 1-6-bromo-3-pyridinyl, 1-6-bromopyrid-3-yl ethanone, 1-6-bromo-3-pyridyl ethanone, acmc-209cij
1-(6-Brompyridin-3-yl)ethanon
Spezifikation
3-Acetyl-6-bromopyridine
124°C to 128°C
MFCD04974527
MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
1-(6-Brompyridin-3-yl)ethanon
15668195
97%
139042-59-4
C7H6BrNO
5-acetyl-2-bromopyridine, 1-6-bromopyridin-3-yl ethanone, 2-bromo-5-acetylpyridine, 1-6-bromo-pyridin-3-yl-ethanone, 1-6-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, 3-acetyl-6-bromopyridine, ethanone, 1-6-bromo-3-pyridinyl, 1-6-bromopyrid-3-yl ethanone, 1-6-bromo-3-pyridyl ethanone, acmc-209cij
CC(=O)C1=CN=C(C=C1)Br
200.035
200.03
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen