Learn More
3-Amino-4 -Chlorbenzenboronsäure Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7035179
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850568-45-5
Summenformel C6H8BCl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.845
MDL-Nummer MFCD04115643
InChI-Schlüssel MTMLYYSBEQYCDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-chlorophenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid, hcl, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenyl boronicacidhydrochloride, 3-amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid hcl, 3-amino-4-chlorophenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44118731
IUPAC-Name (3-Amino-4-chlorphenyl)boronsäure;hydrochlorid
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)N)(O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 278°C to 288°C
Menge 250 mg
Formelmasse 207.85
Reinheit (%) 95%