Learn More
3-Aminobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419687
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 30418-59-8 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminobenzenboronsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet. Es handelt sich um eine Boronsäure, die für biochemische Forschung verwendet werden kann.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30418-59-8
Summenformel C6H8BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.945
MDL-Nummer MFCD00007755
InChI-Schlüssel JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid
PubChem CID 92269
IUPAC-Name (3-Aminophenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 138°C to 143°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly miscible).
Formelmasse 136.95
Reinheit (%) 98%