Learn More
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413654
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.291 g/mol
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane is used as a silane coupling agent on silver nanoparticles. It is also used in silanization processes. It is also used to prepare surface modified titanate nanotubes (TiNT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan wird als Silankupplungsmittel auf Silber-Nanopartikeln verwendet. Auch in Silanisierungsprozessen eingesetzt. Es wird auch zur Vorbereitung von oberflächenmodifizierten Titanat-Nanoröhren (TiNT) verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, Wasser, Basen, Alkoholen und Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13822-56-5
Summenformel C6H17NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 179.291
MDL-Nummer MFCD00008206
InChI-Schlüssel SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropan-1-amin
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Dichte 1.02
Siedepunkt 194°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel H2N(CH2)3Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.424
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2038118
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 179.29
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis