Learn More
3-(Boc-Aminomethyl)benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034754
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 199609-62-6 | C12H18BNO4 | 251.089 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 199609-62-6
Summenformel C12H18BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 251.089
MDL-Nummer MFCD06246052
InChI-Schlüssel YHAQUGOSDQZIMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl boronic acid, 3-n-boc-amino methyl phenylboronic acid, 3-n-boc aminomethylphenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino methyl phenylboronic acid, 3-n-boc-aminomethyl phenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, 3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl boronic acid, 3-aminomethyl benzeneboronic acid, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenylboronic acid
PubChem CID 3684686
IUPAC-Name [3-[[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]methyl]phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)CNC(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Boc-aminomethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 188°C to 190°C
Menge 250 mg
Formelmasse 251.09
Reinheit (%) 97%