Learn More
3'-Bromo-5'-Fluoracetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489408
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105515-20-6
Summenformel C8H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 217.04
MDL-Nummer MFCD11847746
InChI-Schlüssel MZDXPUDHZBCYGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromo-5-fluorophenyl ethanone, 3'-bromo-5'-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-5-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromo-5-fluorophenyl, 3-bromo-5-fluoroacetophenone, pubchem22227, 1-3-bromo-5-fluoro-phenyl-ethanone
PubChem CID 13730359
IUPAC-Name 1-(3-Brom-5-Fluorphenyl)ehanon
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Menge 250 mg
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest