Learn More
3-Buten-1-ol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503894
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-27-0
MDL-Nummer MFCD00002959
InChI-Schlüssel ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene
PubChem CID 69389
IUPAC-Name But-3-en-1-ol
SMILES C=CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Buten-1-ol
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 112.0°C to 114.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H8O
Strukturformel H2C=CHCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4200 to 1.4220
Menge 500 mL
Beilstein 01, 441
Relative Dichte 0.83
Molekulargewicht (g/mol) 72.107
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Buten-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.