Learn More
3-Chlor-2-Cyanobenzolboronsäure, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457918
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1217500-67-8
Summenformel C7H5BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.382
InChI-Schlüssel NVFNOKJQOOUGTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-cyanophenyl boronic acid, acmc-209afi, 3-chloro-2-cyanophenyl boronicacid, boronicacid,b-3-chloro-2-cyanophenyl
PubChem CID 53216293
IUPAC-Name (3-Chlor-2-cyanphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)Cl)C#N)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-cyanobenzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 214.94
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest