Learn More
3-Chlor-4'-Fluorpropiophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026090
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 347-93-3 | C9H8ClFO | 186.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 347-93-3
Summenformel C9H8ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 186.61
MDL-Nummer MFCD00000991
InChI-Schlüssel AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4'-fluoropropiophenone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl propan-1-one, 3-chloro-1-4-fluorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl, p-fluoro-, a-chloropropiophenone, pubchem13250, acmc-1ctxg, ksc573a4j, 3-chloro-4'fluoropropiophenone, 3-chloro4'-fluoropropiophenone
PubChem CID 67672
IUPAC-Name 3-Chlor-1-(4-Fluorphenyl)propan-1-on
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Schmelzpunkt 46°C to 49°C
Siedepunkt 100°C to 103°C (3 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1866785
Formelmasse 186.61
Reinheit (%) 97%