Learn More
3-Chlorbenzoylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401638
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 21667-62-9 | C9H6ClNO | 179.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21667-62-9
Summenformel C9H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 179.60
MDL-Nummer MFCD00067891
InChI-Schlüssel IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzoylacetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 3-chlorophenacylcyanide, 3-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxo-propanenitrile, beta-ketonitrile 5b, pubchem12046, m-chlorophenacyl cyanide, acmc-1cqmb, maybridge1_004670
PubChem CID 140855
IUPAC-Name 3-(3-Chlorophenyl)-3-Oxopropannitril
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzoylacetonitrile
Schmelzpunkt 78°C to 83°C
Menge 25 g
Beilstein 2414476
Formelmasse 179.61
Reinheit (%) 98%