Learn More
(3 -Chlorphenoxy)acetylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047264
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 114476-84-5 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114476-84-5
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.034
MDL-Nummer MFCD02094018
InChI-Schlüssel KPINZNVDHXIYAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenoxyacetyl chloride, 3-chlorophenoxy acetyl chloride, 2-3-chlorophenoxy acetyl chloride, acetyl chloride, 3-chlorophenoxy, acmc-1brdk, acetyl chloride,2-3-chlorophenoxy
PubChem CID 7010339
IUPAC-Name 2-(3-Chlorphenoxy)acetylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Chlorophenoxy)acetyl chloride
Siedepunkt 120°C to 122°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.548
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1871611
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 95%