Learn More
(3-Chloropropyl)Trichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11375129
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2550-06-3
MDL-Nummer MFCD00013694
Spezifikation
Siedepunkt 181°C to 183°C
Chemischer Name oder Material (3-Chloropropyl)trichlorosilane
Menge 100 g
Summenformel C12H24O4Si4
Strukturformel Cl(CH2)3SiCl3
UN-Nummer UN2987
Beilstein 1737851
Flammpunkt 84°C (183°F)
Synonym 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethyl, 1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethyl-1,3,5,7-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetravinyltetramethylcyclotetrasiloxane, s-tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane, unii-3nt606t1vk, cyclotetrasiloxane, tetraethenyltetramethyl
InChI-Schlüssel VMAWODUEPLAHOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C=C)(C)C=C)(C)C=C)C=C
IUPAC-Name 2,4,6,8-Tetrakis(ethenyl)-2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxytetrasilocan
Molekulargewicht (g/mol) 344.66
PubChem CID 75706
Formelmasse 211.98
Reinheit (%) 97%
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.4675
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.36