Learn More
3-Chlorthiophen, 98 %, kann bis zu 2 % DMF enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026595
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 17249-80-8 | C4H3ClS | 118.578 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17249-80-8
Summenformel C4H3ClS
Molekulargewicht (g/mol) 118.578
MDL-Nummer MFCD00043887
InChI-Schlüssel QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h
PubChem CID 87017
IUPAC-Name 3-Chlorthiophen
SMILES C1=CSC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorothiophene
Dichte 1.276
Siedepunkt 137°C to 139°C
Flammpunkt 37°C (98°F)
Geruch Unpleasant
Hinweise zum Prozentgehalt kann bis zu 2 % DMF enthalten
Brechungsindex 1.552
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 105255
Formelmasse 118.59
Reinheit (%) 98%