Learn More
3-Cyan-2-methoxypyridin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409067
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Cyan-2-methoxypyridin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7254-34-4
Summenformel C7H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
MDL-Nummer MFCD07363804
InChI-Schlüssel IHWZCGMZILLKFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 252099
IUPAC-Name 2-Methoxypyridin-3-Carbonitril
SMILES COC1=NC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-2-methoxypyridine
Menge 1 g
Synonym 2-methoxynicotinonitrile, 3-cyano-2-methoxypyridine, 2-methoxy-nicotinonitrile, 2-methoxy-3-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxynicotinonitril, acmc-1bcy7, 3-pyridinecarbonitrile,2-methoxy
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) ≥97%