Learn More
3-Dimethylaminobenzoic Anhydrid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405167
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4629-50-9
Summenformel C18H20N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 312.37
MDL-Nummer MFCD09757555
InChI-Schlüssel ROXBMXDDDMXDFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminobenzoic anhydride, 3-dimethylamino benzoyl 3-dimethylamino benzoate, 3-dimethylamino benzoic anhydride, bis 3-dimethylamino benzoic acid anhydride, 3-dimethylaminobenzoyl 3-dimethylaminobenzoate, benzoic acid,3-dimethylamino-, anhydride with 3-dimethylamino benzoic acid
PubChem CID 46779096
IUPAC-Name [3-(Dimethylamino)benzoyl] 3-(dimethylamino)benzoat
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylaminobenzoic anhydride
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 10 g
Formelmasse 312.37
Reinheit (%) 97%