Learn More
3-Ethoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 22924-15-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
48.34 € - 137.69 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 22924-15-8 |
---|---|
Summenformel | C9H10O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 150.177 |
MDL-Nummer | MFCD00016606 |
InChI-Schlüssel | QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde |
PubChem CID | 89908 |
IUPAC-Name | 3-Ethoxybenzaldehyd |
SMILES | CCOC1=CC=CC(=C1)C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11423188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18940.88 |
2.5 g |
48.34 €
2.50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11433188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18940.09 |
10 g |
137.69 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
22924-15-8 | |
150.177 | |
QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N | |
89908 | |
CCOC1=CC=CC(=C1)C=O |
C9H10O2 | |
MFCD00016606 | |
m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde | |
3-Ethoxybenzaldehyd |
Spezifikation
3-Ethoxybenzaldehyde | |
1.07 | |
C9H10O2 | |
Luftempfindlich | |
QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N | |
3-Ethoxybenzaldehyd | |
89908 | |
97% |
22924-15-8 | |
132°C to 134°C (15 mmHg) | |
MFCD00016606 | |
m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde | |
CCOC1=CC=CC(=C1)C=O | |
150.177 | |
150.18 |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 245-333-4
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen