Learn More
3'-Fluor-2'-Methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424917
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177942-47-1
Summenformel C9H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 152.168
MDL-Nummer MFCD09832257
InChI-Schlüssel XVVKIGRXVZJHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoro-2'-methylacetophenone, 1-3-fluoro-2-methylphenyl ethanone, 1-acetyl-3-fluoro-2-methylbenzene, 3/'-fluoro-2/'-methylacetophenone, 1-3-fluoro-2-methylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-fluoro-2-methylphenyl-9ci
PubChem CID 20112182
IUPAC-Name 1-(3-Fluor-2-Methylphenyl)ethanon
SMILES CC1=C(C=CC=C1F)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Brechungsindex 1.5105
Menge 5 g
Formelmasse 152.17
Reinheit (%) 97%