Learn More
3-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)anilin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7038095
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1019613-18-3
Summenformel C13H11F2N
Molekulargewicht (g/mol) 219.24
MDL-Nummer MFCD11144475
InChI-Schlüssel HOWHCAHRSXJDGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 3-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline
PubChem CID 28455758
IUPAC-Name 3-Fluor-N-[(4-fluorphenyl)methyl]anilin
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC(F)=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Menge 250 mg
Formelmasse 219.23
Reinheit (%) 97%