Learn More
3-Hydroxyxanthon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055021
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 3722-51-8 | C13H8O3 | 212.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3722-51-8
Summenformel C13H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 212.204
MDL-Nummer MFCD00604748
InChI-Schlüssel XCJHDJAODLKGLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sieber linker, 3-hydroxy-9h-xanthen-9-one, 3-hydroxy-xanthen-9-one, 3-hydroxyxanthone, 9h-xanthen-9-one, 3-hydroxy, sieber linker;, xanthen-9-one, 3-hydroxy, pubchem12819, acmc-209irq, 3-hydroxy-9-xanthenone
PubChem CID 5376013
IUPAC-Name 3-hydroxyxanthen-9-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyxanthone
Schmelzpunkt 243°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 170775
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest