Learn More
3-Isopropoxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499747
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216485-86-8
Summenformel C9H13BO3
Molekulargewicht (g/mol) 180.01
MDL-Nummer MFCD03701512
InChI-Schlüssel UKZVUHVNTYDSOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isopropoxyphenylboronic acid, 3-isopropoxyphenyl boronic acid, 3-isopropoxybenzeneboronic acid, 3-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, 3-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 3-1-methylethoxy phenylboronic acid, 3-1-methylethyl oxyphenylboronic acid, 3-iso-propoxyphenylboronic acid, acmc-1ckjx, 5-isopropoxyphenylboronic acid
PubChem CID 5083932
IUPAC-Name (3-Propan-2-yloxyphenyl)boronsäure
SMILES CC(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Isopropoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 76°C to 81°C
Menge 5 g
Formelmasse 180.01
Reinheit (%) 97%