Learn More
Fisherbrand™ Flexibles Gestell mit 3 Ebenen
Flexibles Gestell zum Waschen auf 3 Ebenen.
Marke:  Fisherbrand™ 2938069
Artikelnummer. 17147874
  • 2075.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Ausgestattet mit einer Top-Load-Anzeige, die sicherstellt, dass die Glaswaren nicht beschädigt werden, wenn sie in die Waschkammer geschoben werden
  • Ausgerichtet auf 8 Rädern für einen gleichmäßigen, leisen und sicheren Transport
Spezifikation
Spezifikation
Flexibles Gestell
Waschen von bis zu 3 Ebenen