Learn More
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025610
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 14814-09-6 | C9H22O3SSi | 238.417 g/mol
It can improve the properties of the mineral-filled elastomer, including modulus, tensile and tear strength, heat buildup, abrasion resistance, resilience. It can be used as a pretreatment on minerals or added at the time of compounding. Mineral-reinforced rubbers such as shoe soles, rollers, wheels, white sidewalls, wire and cable insulation are the common case (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane, could be used in. It also finds it uses as an intermediate, in polymer and tire manufacture, and as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann die Eigenschaften des mineralgefüllten Elastomers verbessern, einschließlich Moduln, Zug- und Reißfestigkeit, Wärmeentwicklung, Abriebfestigkeit, Widerstandsfähigkeit. Es kann als Vorbehandlung für Mineralien verwendet oder zum Zeitpunkt der Compoundierung hinzugefügt werden. Mineralverstärkte Gummis wie Schuhsohlen, Rollen, Räder, weiße Seitenwände, Draht- und Kabelisolierung sind gängige Einsatzbereiche, in denen (3-Mercaptopropyl)triethoxysilan verwendet werden können. Es wird auch als Zwischenprodukt, in der Polymer- und Reifenherstellung und als Laborreagenz verwendet.
Löslichkeit
Hydrolysiert langsam in Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14814-09-6
Summenformel C9H22O3SSi
Molekulargewicht (g/mol) 238.417
MDL-Nummer MFCD00053924
InChI-Schlüssel DCQBZYNUSLHVJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercaptopropyltriethoxysilane, 3-mercaptopropyl triethoxysilane, 3-triethoxysilyl propane-1-thiol, 1-propanethiol, 3-triethoxysilyl, 3-triethoxysilyl propanethiol, unii-z069rx894n, triethoxy 3-mercaptopropyl silane, 3-triethoxysilyl propyl mercaptan, gamma-mercaptopropyl triethoxysilane, silane, 3-mercaptopropyl triethoxy
PubChem CID 84658
IUPAC-Name 3-Triethoxysilylpropan-1-thiol
SMILES CCO[Si](CCCS)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 210°C
Chemischer Name oder Material (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Menge 25 g
Strukturformel (CH3CH2O)3Si(CH2)3SH
Beilstein 2039575
Flammpunkt 88°C (190°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes slowly in water.
Formelmasse 238.42
Reinheit (%) 94%
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.437
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 0.98
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane