Learn More
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403167
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
500 g
CAS: 2530-85-0 | C10H20O5Si | 248.35 g/mol
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane (MPS) acts as a functional comonomer, which is used to prepare polystyrene latex having silanol by emulsion polymerization. It is used in the preparation of polymers in association with other monomers like vinyl acetate, acrylic acid and methyl acrylic acid used in coating, adhesive and sealing agents, which provides excellent adhesion and durability. The composite materials made from unsaturated polyester by using MPS improve mechanical property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilan (MPS) fungiert als funktionales Co-Monomer, das zur Herstellung von Polystyrol-Latex mit Silanol durch Emulsionspolymerisation verwendet wird. Es wird bei der Herstellung von Polymeren in Verbindung mit anderen Monomeren wie Vinylacetat, Acrylsäure und Methylacrylsäure verwendet, die für Beschichtungen, Klebstoffe und Dichtungsmittel verwendet werden, wodurch eine ausgezeichnete Adhäsion und Haltbarkeit gewährleistet wird. Die Verbundwerkstoffe aus ungesättigtem Polyester mit MPS verbessern die mechanische Eigenschaft.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2530-85-0
Summenformel C10H20O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 248.35
MDL-Nummer MFCD00008593
InChI-Schlüssel XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropyl-2-methylprop-2-enoat
Spezifikation
Siedepunkt 190°C
Chemischer Name oder Material 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Menge 250 g
Beilstein 1952435
Flammpunkt 92°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
SMILES CO[Si](CCCOC(=O)C(C)=C)(OC)OC
Formelmasse 248.35
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.431
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.045