Learn More
3-Methoxybenzylmagnesiumchlorid, 0.25 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491056
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
CAS: 26905-40-8 | C8H9ClMgO | 180.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
3-Methoxybenzylmagnesiumchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 26905-40-8
Farbe Braun bis Grau
Summenformel C8H9ClMgO
MDL-Nummer MFCD01319896
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 3-methoxybenzylmagnesium chloride, 3-methoxybenzyl magnesiumchloride, 3-methoxybenzyl magnesium chloride, zpcuemlxjgelgi-uhfffaoysa-m, magnesium,chloro 3-methoxyphenyl methyl, 3-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 3-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
InChI-Schlüssel ZPCUEMLXJGELGI-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=CC(C[Mg]Cl)=C1
IUPAC-Name Magnesium;1-Methanidyll-3-Methoxybenzol;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 180.91
PubChem CID 11263864
Formelmasse 180.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M in 2-MeTHF
Physikalische Form Flüssig