Learn More
3-(Methoxycarbamoyl)benzolboronsäure, 97 %
Artikelnummer. p-7035454
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Benzol-Boronsäure vermittelte die orthospezifische Hydroxyalkylierung von Phenolen durch Aldehyde. Die Fähigkeit von Boronsäuren, funktionelle Diol-Gruppen reversibel zu binden, wurde für den Fluoreszenznachweis von Sacchariden verwendet. Es kann ein effektiver Katalysator für die Amidierung und Veresterung von Carbonsäuren sein.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850567-26-9
Summenformel C8H10BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 194.98
MDL-Nummer MFCD04115698
InChI-Schlüssel NDJZQOMZZXSXEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxycarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methoxycarbamoyl phenylboronic acid, acmc-209q0e, 3-borono-n-methoxybenzamide, boronic acid,b-3-methoxyamino carbonyl phenyl, 3-o-methylhydroxylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-o-methylhydroxylaminocarbonyl phenyl boronic acid
PubChem CID 44118753
IUPAC-Name [3-(Methoxycarbamoyl)phenyl]boronsäure
SMILES CONC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 194.98
Reinheit (%) 97%