Learn More
3-Methyl-1,2-cyclopentandiol, Gemisch aus Diastereomeren, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11474397
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27583-37-5
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00019285
InChI-Schlüssel KANFKJUPLALTDB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, 1,2-cyclopentanediol, 3-methyl, 3-methylcyclopentan-1,2-diol, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 3-methylcyclopentanediol, acmc-20an1b, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol #, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol mixture of isomers
PubChem CID 33945
IUPAC-Name 3-Methylcyclopentan-1,2-Diol
SMILES CC1CCC(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1,2-cyclopentanediol
Namenshinweis mixture of diastereomers
Menge 5 g
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 95%