Learn More
3-Methyl-2-Cyclohexen-1-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022790
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
CAS: 1193-18-6 | C7H10O | 110.16 g/mol
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one was used in the synthesis of 19-nor-1α, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives. It was also used in sex pheromone of the Douglas-fir beetle. Used in nut flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-2-cyclohexen-1-on wurde bei der Synthese von 19-nor-1α, 25-dihydroxyvitamin-D(3)-Derivaten verwendet. Es findet sich auch im Sexualpheromon des Douglas-Tannenkäfers. Wird als Nussgeschmack verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-18-6
Summenformel C7H10O
Molekulargewicht (g/mol) 110.16
MDL-Nummer MFCD00001581
InChI-Schlüssel IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699
PubChem CID 14511
IUPAC-Name 3-Methylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC1=CC(=O)CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Dichte 0.971
Siedepunkt 199°C to 200°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.494
Menge 10 g
Beilstein 1560601
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 110.15
Reinheit (%) 98%