Learn More
3-Methyl-5-(Trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7031565
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916420-52-5
Summenformel C9H6ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.59
MDL-Nummer MFCD09025371
InChI-Schlüssel CCKDSMKGHHIBFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzoyl chloride
PubChem CID 46737538
IUPAC-Name 3-Methyl-5-(Trifluormethyloxy)benzoylchlorid
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Brechungsindex 1.4706
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 238.59
Reinheit (%) 97%