Learn More
3-(Methylcarbamoyl)benzolboronsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419907
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 832695-88-2 | C8H10BNO3 | 178.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 832695-88-2
Summenformel C8H10BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 178.98
MDL-Nummer MFCD04038918
InChI-Schlüssel FYFFPNFUVMBPRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-borono-n-methylbenzamide, boronic acid, 3-methylamino carbonyl phenyl, acmc-209prq, ksc496e8l
PubChem CID 2773524
IUPAC-Name [3-(methylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 114°C to 124°C
Menge 1 g
Formelmasse 178.98
Reinheit (%) 98%